Tisk…
Byrety digitální, Titrette®
Dodavatel: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 28900 CZK
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Byrety digitální, Titrette®
Byrety
Různé objemy.
  • lehká a flexibilní byreta s kompaktním designem a vysokou přesností
  • velká snadno ovladatelná kolečka usnadňují obsluhu a lze díky nim snadno provádět velice jemné nastavení
  • snazší použití: možnost kalibrace s nastavením dalšího termínu kalibrace, úspora energie díky funkci automatického vypnutí, možnost natavení počtu desetinných míst
  • snadná demontáž: čištění, údržba a výměna náhradních dílů
  • rozhraní PC (volitelné) - pro přenos dat přímo do PC, což eliminuje přenosové chyby během přepisu primárních dat pro naplnění požadavků GLP (správná laboratorní praxe)
Titruje rychle a spolehlivě s velkou přesností, i v terénních podmínkách, bez potřeby elektrického připojení.
Titrette® má inovativní měřicí systém, splňuje požadavky na přesnost jako byrety třídy A (vzhledem k nominální objemu) podle DIN EN ISO 385.
Informace o dodávce: dávkovač byrety na lahev Titrette® s certifikátem shody, dodáván s certifikátem výrobce, teleskopickou plnicí trubicí (170 - 330 mm), recirkulační trubicí, dvěma mikro bateriemi (AAA/UM4/LR03), třemi adaptéry na lahve PP (GL 45/32, GL 45/S 40 a GL 32/NS 29/32), zabarvenými ochrannými průzory, návodem k obsluze. Další položky, které jsou součástí dodávky při objednání Titrette® s PC rozhraním: propojovací kabel - Sub-D plug konektor, 9-kolíkový a CD se softwarem pro ovladač, komunikační protokol, ukázková aplikace a návod k obsluze.