Tisk…
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipety vícekanálové, mechanické, nastavitelný objem
Dodavatel: VWR Collection
613-5254EA 25140 CZK
613-5254 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipety vícekanálové, mechanické, nastavitelný objem
Pipety Micropipettes
Ergonomické pipety od společnosti VWR® zajišťují správnost a přesnost, na kterou se lze spolehnout. Nové vylepšené ergonomické prvky přináší pohodlné pipetování i v průběhu dlouhodobé práce
  • Výrazně snížené síly pístu
  • Snadné nastavení hlasitosti pomocí zámku hlasitosti
  • Vynikající přesnost a preciznost pro kritické aplikace
  • Zúžená násada a nastavitelný vyhazovač „Easy Grip“ pro univerzální nasazení špičky
  • Prodloužená opěrka prstů pro pohodlné pipetování
  • Plně autoklávovatelné