Tisk…
Silicone oil, 20 cSt
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Polyphenyl-methylsiloxane
84543.360EA 12940 CZK
84543.360 84543.290
Silicone oil, 20 cSt
Silicone oil
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 321 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132673
CAS číslo: 63148-62-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %