Tisk…
Láhve, široké hrdlo, graduované, Valumetric®, WHEATON®
Dodavatel: DWK Life Sciences
W216989 W216975 W216971 W216967 W216968 W216969 W216974 W216972 W216973 W216980
215-4467EA 11090 CZK
215-4467 WHEAW216975 215-4464 215-4461 215-4462 215-4463 215-4466 WHEAW216972 215-4465 WHEAW216980
Láhve, široké hrdlo, graduované, Valumetric®, WHEATON®
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, třída III, čiré.
  • Ideální pro běžné skladování
  • Snadné vyjmutí obsahu
  • Nebezpečný komunikační štítek dodávaný s každou krabicí lahví umožňuje ID obsahu a bezpečnostní upozornění
  • Pečeť prokazující neoprávněnou manipulaci, která je součástí každé krabice lahví, udržuje láhev utěsněnou, což chrání obsah před náhodným zneužitím