Tisk…
VWR®, Kryt blokového termostatu pro nízké teploty
Dodavatel: VWR Collection
460-3240EA 4810 CZK
460-3240 460-3241 460-3242 460-3289
VWR®, Kryt blokového termostatu pro nízké teploty
Termostaty blokové Analogové blokové ohřívače
Plexiglas® covers with 2 open sides reduce airflow, providing additional temperature stability in low temperature applications.