Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr s pamětí
Dodavatel: VWR Collection
620-1874EA 7510 CZK
620-1874 620-2273
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr s pamětí
Vlhkoměry Teploměry-vlhkoměry digitální
This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
  • Maintains accuracy with 'do it yourself' calibration
  • Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual-display LCD (28,6 mm character height)
  • Minimum/maximum memory
  • Interface for transfer of data to a computer
  • An audible click confirms each key entry
Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001.
Certifikace: Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001. Traceable to NIST standards.
Informace o dodávce: s čidlem (Dר: 216×17 mm) a 91 cm kabelem, certifikátem Traceable®, tvrdým plastovým pouzdrem pro přenos a 9 V baterií pro 100 hodin nepřetržitého provozu. Software pro sběr dat zahrnující také propojovací kabel (620-2048) je nutné objednat zvlášť.
Upozornení: *mid range