Proteináza K a OB proteáza
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Pro enzymatické štěpení během přípravy DNA a RNA. OB Proteáza i Proteináza K nabízejí širokou substrátovou specifitu s vysokou aktivitou pro širokou škálu solí, denaturačních činidel a detergentů, pH a teplotních podmínek. Proteináza K je proteáza subtilisinového typu izolovaná ze saprofytické houby Tritirachiumalbum a je zvláště vhodná pro krátké doby trávení. Má vysokou specifickou aktivitu, která zůstává stabilní v širokém rozmezí teplot a hodnot pH s podstatně zvýšenou aktivitou při vyšších teplotách.
OB proteáza je serinová proteáza izolovaná z rekombinantního kmene Bacillus a je ekonomickou alternativou proteinázy K při izolaci nativní DNA a RNA z různých zdrojů. OB proteáza nevykazuje žádnou aktivitu DNázy ani RNázy.