Tisk…
VWR®, Kelímky spalovací, PTFE
Dodavatel: VWR Collection
216-0450EA 721 CZK
216-0450 216-0451 216-0452 216-0453
VWR®, Kelímky spalovací, PTFE
Kelímky
Izostaticky lisovaný z čistého PTFE, schváleno FDA
  • chemicky odolný a inertní
  • bez prasklin
  • možné použít do teploty maximálně 280 °C