Tisk…
VWR®, Stojan pro ukládání pipet
Dodavatel: VWR
VWR®
612-3848EA 3620 CZK
612-3848
VWR®, Stojan pro ukládání pipet
Stojany na pipety
Ideální pro serologické pipety.
  • Zaklapněte k sobě vodorovně s bočními spoji
  • Bezpečně zajistěte na místě pomocí horních připojení
  • Magnety na obou stranách jednotek se bezpečně a bezpečně připojují ke kovovému povrchu, jako jsou plnicí skříně, digestoře, chladničky a mrazničky
  • Šikmé police uchovávají 0,1 až 50 ml pipety na dosah ruky
  • Ochranné víko obklopuje jednotku, aby se zabránilo usazování prachu, a poskytuje další polici pro extra prostor, když je připojen vodorovně