Tisk…
VWR® Thermotech™Kádinky, nízké, vhodné k ohřevu
Dodavatel: VWR Collection
213-0272EA 2490 CZK
213-0272 213-0273 213-0271
VWR® Thermotech™Kádinky, nízké, vhodné k ohřevu
Kádinky
PTFE, bílý s černým dnem z PTFE.
  • absolutně interní vnitřní povrch z čistého PTFE
  • ohřev možný až do teploty 270 °C bez deformace
  • vylepšený přenos tepla
Spojuje jedinečné vlastnosti těla z čistého PTFE se speciálním dnem z černého PTFE s uhlíkovými vlákny v jednom výlisku.