Tisk…
Soupravy pro odstranění terminátoru značení, Mag-Bind® SeqDTR™ Kit
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
M1300-05 M1300-08 M1300-50
M1300-05EA 7400 CZK
M1300-05 M1300-08 M1300-50
Soupravy pro odstranění terminátoru značení, Mag-Bind® SeqDTR™ Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Soupravy Mag-Bind® SeqDTR™ jsou určeny pro efektivní a spolehlivé odstranění neinkorporovaných terminátorů ze sekvenačních reakcí. Tyto produkty jsou nejprve smíchány s Mag-Bind® SeqDTR™. DNA se poté selektivně váže k částicím Mag-Bind® SeqDTR™ . Dva rychlé promývací kroky odstraní kontaminanty jako jsou např. nukleotidy, primery a malé, nežádoucí produkty amplifikace.
Mag-Bind® SeqDTR™ může být používán v 96- a 384-jamkových formátech a je kompatibilní s mnoha dávkovacími systémy.