Tisk…
Plášť laboratorní, PE laminát, 4440
Dodavatel: 3M
4440XL 4440S 4440M 4440L 44404XL 44403XL 44402XL
113-7866EA 15810 CZK
113-7866 113-6252 113-6251 113-6250 113-6249 113-6248 113-6247
Plášť laboratorní, PE laminát, 4440
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové povlaky vyrobené z mikroporézního laminátu poskytují ochranu před zdravotně nezávadným prachem a bezpečným postříkáním lehkými kapalinami.
  • pletené manžety pro lepší přizpůsobení a pohodlné nošení
  • zipový uzávěr pro pohodlí
  • vlastnosti netkané textilie, antistatické ošetření na obou stranách
  • lehký mikroporézní materiál pro snazší redukci vytvořeného tepla
Typické aplikace zahrnují běžnou údržbu, výrobu elektroniky, výrobu potravin a nápojů, stravování, kosmetický průmysl a laboratoře.
Barva: Bílá