Tisk…
Overaly chemicky odolné, 4545
Dodavatel: 3M
45452XL 45453XL 45454XL 4545L 4545M 4545XL 4545S
MMMA45452XLEA 10120 CZK
MMMA45452XL MMMA45453XL MMMA45454XL MMMA4545L MMMA4545M MMMA4545XL MMMA4545S
Overaly chemicky odolné, 4545
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové kombinézy jsou vyrobeny z laminovaného mikroporézního materiálu sestávajícího z polyethylenu a polyesteru. Oděvy poskytují vynikající bariéru proti nebezpečnému prachu (typ 5) a určitým lehkým postříkání tekutinami (typ 6). Certifikováno, aby také chránilo před radioaktivními částicemi a biologickými činiteli a omezovalo hromadění statického náboje.
  • měkký, dobře krycí materiál
  • elastický pas a kotníky pro volný pohyb a pletené manžety pro lepší pohodlí
  • 3panelový design kapuce pro lepší přizpůsobení a kompatibilitu s dalšími OOP
  • dvoucestný zip s těsnící vložkou pro lepší ochranu
  • nízké pouštění vláken
  • Vyztužený klínek
Typické aplikace zahrnují stříkání laků, průmyslové a chemické procesy, práce s azbestem, úklid budov, izolace, manipulace s pesticidy, práškové lakování a farmaceutická výroba. Protože pouští jen minimální množství vláken, je vhodný pro širokou škálu aplikací, mimo jiné i v čistých provozech.
Barva: Bílá
Certifikace: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 14126; kat. III