Tisk…
VWR®, Závaží kalibrační, sady, třída E2
Dodavatel: VWR Collection
611-8722EA 15590 CZK
611-8722 611-8723 611-8724 611-8725 611-8726 611-8727 611-8728 611-8729 611-8731 611-8732 611-8733 611-8734 611-8735 611-8736 611-8737 611-8742 611-8743 611-8744 611-8745 611-8746 611-8747 611-8748 611-8749 611-8751 611-8752 611-8753 611-8754 611-8755 611-8756 611-8757 611-8454 611-8456 611-8455 611-8457 611-8458 611-8459 611-8460 611-4938 611-4939 611-4944 611-4945
VWR®, Závaží kalibrační, sady, třída E2
Závaží Závaží kalibrační
Závaží jsou vyrobena z pevné, antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro elektronické váhy s vysokým rozlišením.
  • Hmotnost drátu do 500 mg ve slitině kobaltu
  • Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1 g výše
  • Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
  • K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifikace: Conform to OILM R111 recommendations.
Informace pro objednávání: All weight sets listed in the 'set contents' table are available with or without COFRAC certificate -More Product Information