Tisk…
VWR®, Sada kalibračního závaží, třída F1
Dodavatel: VWR Collection
611-8603EA 27070 CZK
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, Sada kalibračního závaží, třída F1
Závaží Závaží kalibrační
Závaží jsou vyrobena z antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro přesné elektronické váhy s průměrným rozlišením. Závaží o více jak 20 g mají seřizovací dutiny.
  • drátková závaží až do 500 mg ve slitině kobaltu
  • identifikační číslo na závažích o hmotnosti 1 g a vyšší zaručuje ověřitelnost
  • označení vyryté laserem zvyšuje jeho čitelnost
  • dostupné s nebo bez certifikátu COFRAC
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifikace: V souladu s doporučením OILM R111.
Informace pro objednávání: Všechny sady závaží uvedené v tabulce 'obsah sady' jsouMore Product Information