Tisk…
Odběrové odměrky s víčkem, Sterileware®, SP Bel-Art
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
H369220000 H369240000
231-0636EA 14250 CZK
231-0636 231-0637
Odběrové odměrky s víčkem, Sterileware®, SP Bel-Art
Lopatky
Bílý PS. Tyto lopatky vyrobené z vysoce odolného PS třídy FDA mají odnímatelné víko. Eliminují náklady na samostatné sterilní sáčky nebo nádoby, čímž vám ušetří čas a peníze při práci se vzorky.
  • delší násada zvětšuje vzdálenost mezi rukou a vzorkem a snižuje tak možnost kontaminace
  • lopatka zůstává ve vodorovné poloze, když je položena na rovnou podložku a může být použita jako navažovací lodička
  • očko na víčku lze zahnout, aby víko těsněji přilnulo
  • údaje o vzorku můžete vyznačit na víko, buď fixou nebo štítkem
  • jednotlivě baleno a sterilizováno v polyethylenovém sáčku, připraveno k jednorázovému použití a likvidaci
  • s vyraženým číslem šarže pro přesné určení; dodáváno s osvědčením o sterilizaci
Chcete-li použít, jednoduše vyjměte naběračku z vaku, zatlačte na víko a oddělte jej. Po odebrání vzorku nasaďte víko zpět, zatlačte a můžete lopatku přenést na požadované místo.