Tisk…
Láhev, široké hrdlo, čtvercová, WHEATON®
Dodavatel: DWK Life Sciences
W216871 W216882 W216879 W216880 W216881 W216873 W216874 W216875 W216876 W216877 W216878 W216872 W216889 W216898
WHEAW216871EA 2170 CZK
WHEAW216871 215-1680 215-1697 215-1698 215-1699 WHEAW216873 WHEAW216874 WHEAW216875 WHEAW216876 WHEAW216877 WHEAW216878 WHEAW216872 WHEAW216889 WHEAW216898
Láhev, široké hrdlo, čtvercová, WHEATON®
Láhve Láhve skleněné
Čtvercový tvar skleněné láhve umožňuje úsporu místa při skladování.
  • Ideální pro rozpouštědla, chemikálie nebo skladování vzorků
  • Čiré sklo umožńuje snadnou kontrolu vzorku
  • Vyrobeno z III typu sodnovápenatého skla