Tisk…
VWR®, Míchací tyče
Dodavatel: VWR Collection
442-4537EA 1060 CZK
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Míchací tyče
Míchadla Tyčky míchací
PTFE s ocelovým jádrem.
  • Inertní a nepoškrábe, lze použít do 280 °C