Tisk…
VWR®, Filmy polyesterové pro ELISA a běžné inkubace
Dodavatel: VWR Collection
391-1279EA 1790 CZK
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Filmy polyesterové pro ELISA a běžné inkubace
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Filmy 77,5 μm silné polyesterové zajišťují bezpečné utěsnění kolem každé jamk. Nejen kryjí, ale též minimalizují vypařování, zabraňují vylití a kontaminaci mezi jamkami a eliminují „edge efekt“ při citlivých ELISA metodikách. Polyesterové filmy mohou být též použity na destičkách pro tkáňové kultury pro krátkodobé skladování, inkubace a omezení šíření biohazardních látek.
  • funkční při teplotách od –40 do +120 °C
  • dostupné jako sterilní i nesterilní
  • nepropíchnutelné
Each film L×D: 146,1×79,4 mm