Tisk…
VWR®, Filmy polyesterové s barevně rozlišenými plochami k popisu
Dodavatel: VWR Collection
391-1267EA 2470 CZK
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Filmy polyesterové s barevně rozlišenými plochami k popisu
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Identické s polyesterovými filmy zmiňovanými výše, navíc ale mají pro identifikaci destičky na každém koncovém poutku barevný puntík a bílou plochu k popisu. Koncová poutka po sloupnutí krycího papíru přilnou k bokům destičky a jsou perforována, takže je lze nechat na místě, i když je hlavní část filmu odstraněna. Je také možné jedno popsané poutko s barevným rozlišením odlepit a vlepit do laboratorního deníku, zatímco druhé zůstane na destičce.
  • Výběr z pěti barev pro snadnou identifikaci štítků
  • Aplikace: Krátkodobé skladování, inkubace a ELISA
  • Doporučený