Tisk…
VWR®, Filmy propíchnutelné pro ELISA a běžné inkubace
Dodavatel: VWR Collection
391-1263EA 2310 CZK
391-1263 391-1277
VWR®, Filmy propíchnutelné pro ELISA a běžné inkubace
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Snadno propíchnutelné 94,1 μm silné PE filmy s akrylovým adhezivem umožňují přímé získání vzorku pomocí jednokanálových nebo vícekanálových pipet a robotických sond.
  • funkční při teplotách od –40 °C do 90 °C
Každý film D׊: 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm