Tisk…
VWR®, Filmy polyesterové pro stripy 2x8 jamek
Dodavatel: VWR Collection
391-1252EA 1540 CZK
391-1252 391-1253
VWR®, Filmy polyesterové pro stripy 2x8 jamek
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Polyesterové filmy pro stripy 2×8 jamek jsou identické s běžnými polyesterovými filmy v materiálu i adhezivu, jsou však navrženy pro utěsnění pouze jedné nebo dvou řad o osmi jamkách najednou buď na stripech, nebo standardních destičkách, kdykoliv je potřeba řady jamek selektivně ochránit nebo zpřístupnit. Sterilní produkt je balen v sáčcích po 50 ks/sáček, který je odolný proti poškození.
  • utěsní selektivně jednu nebo dvě řady najednou
  • lze je použít jako sekundární utěsnění přes dříve propíchnuté filmy
  • funkční při teplotách od –40 do +120°C
Každý film D׊: 103,2×19,1 mm, včetně dvou odnímatelných polohovacích poutek, délka po odstranění poutek je 82,6 mm.