Tisk…
VWR®, Filmy propíchnutelné pro mechanizované dávkování, vinylové
Dodavatel: VWR Collection
391-1286EA 3810 CZK
391-1286 391-1287
VWR®, Filmy propíchnutelné pro mechanizované dávkování, vinylové
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Vinylový film o šířce 106,7 µm s vrstvou adheziva o šířce 20 µm je navržen pro dočasnou ochranu vzorků v destičkách s 96 jamkami před kontaminací a odparem.
  • chrání vzorek a krátkodobě zabraňuje odpařování
  • pružné klapky se prohnou směrem dovnitř bez zanešení špičky nebo automatické sondy
  • po odebrání vzorku se klapky uzavřou pro jeho opětovnou ochranu
  • funkční při teplotách od –40 do +90 °C
Předem naříznutý vzorec nad každou jamkou rozděluje film na čtyři chlopně, které se při zasunutí automatického dávkovače / pipetovací špičky snadno prohnou dovnitř aMore Product Information