Tisk…
VWR®, Fólie hliníkové pro PCR a skladování v chladu
Dodavatel: VWR Collection
391-1256EA 3210 CZK
391-1256 391-1257
VWR®, Fólie hliníkové pro PCR a skladování v chladu
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Hladké nepropustné hliníkové fólie o tloušťce 63,5 µm se silným adhesivem medicinální kvality eliminují nutnost používat při PCR zatavovací zařízení nebo těsnicí víčka. Ve srovnání s jinými typy hliníkových fólií má tento druh fólie menší tendenci ke srolování při odstraňování krycího papíru a během aplikace dobře přiléhá k destičce.
  • Doporučeno pro teploty od -80 do +120 °C
  • Snadno propíchnutelné pomocí špiček pipet a robotických sond
  • Vynikající parotěsná zábrana, prakticky žádné odpařování vzorku
  • Certifikováno bez DNázy, RNázy a nukleázy
Každá fólie L×H: 142,9×82,6 mm s dostatečnou těsnící plochou pro všechny PCR destičky.
Délka po odstranění koncových poutek: 125,4 mm
Balení: Sterile product is packed in tamper-evident bags of 25/bag.