Tisk…
VWR®, Filmy pro PCR, tepelně odolné
Dodavatel: VWR Collection
391-1254EA 2370 CZK
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Filmy pro PCR, tepelně odolné
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Tepelně odolné filmy o tloušťce 74,9 µm jsou vyvinuty speciálně pro použití v termocykleru. Polypropylenové filmy nelze proděravět. Pro PCR aplikace, u kterých je za účelem získání produktu vyžadováno proděravění fólie pipetovací špičkou nebo robotickou sondou, je vhodné použít hliníkovou fólii. Pro real-time PCR aplikace, kde je nezbytná maximální optická čirost, je vhodné použít opticky čiré polyesterové filmy.
  • Doporučeno pro teploty od -40 do +120 °C
  • Certifikováno bez DNázy, RNázy a nukleázy
DxŠ každého filmu: 135,1×79,4 mm, s dostatečnou plochouMore Product Information