Tisk…
VWR®, Filmy pro qPCR ultra čiré
Dodavatel: VWR Collection
391-1258EA 5000 CZK
391-1258 391-1295
VWR®, Filmy pro qPCR ultra čiré
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Průhledné polyesterové filmy se silným, neabsorbujícím, nefluoroscenčním adhezivem v medicinální kvalitě pro nejlepší provedení qPCR aplikací. Dodávány nesterilní.
  • doporučeny pro teploty od −40 do +120 °C
  • ultra vysoká optická čirost
  • certifikovány na nepřítomnost DNáz, RNáz a nukleáz
D׊ každého filmu: 142,9×79,4 mm
Délka při odstranění koncových poutek: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm