Tisk…
Speci®-Ceps, Pinzety vyhřívané
Dodavatel: VWR Collection
720-2750EA 0 CZK
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Pinzety vyhřívané
Pinzety
Pinzety Speci®-Ceps jsou elektricky vyhřívané a jsou speciálně navržené pro přípravu histologických nebo histopatologických preparátů.
  • Nepřetržité používání, bez úpravy a bez ovlivnění teploty média nebo tkáně
  • Eliminuje potřebu udržovat kleště na použitelné teplotě, což umožňuje operátorovi soustředit se na orientaci tkáně
  • Výsledkem je výrazné zvýšení produktivity
Chladné konce pinzety způsobují zatuhnutí tekutého voskového média, a proto je nutné opakovaně vyjímat pinzetu při přípravě vzorku a nahřívat ji vnějším zdrojem tepla – například v plamenu.More Product Information