Tisk…
Mikrobiologická média v ampulích
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 3200 CZK
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Mikrobiologická média v ampulích
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Široké rozpětí sterilních ampulí s médiem pro běžné mikrobiologické analýzy v čiirém skle nebo plastových ampulích. Dodávány předměřené pro maximální účinost a pohodlí. Pro věřejnou odpadní a pitnou vodu: MF-Endo and M-FC (s nebo bez rosolové kyseliny ke zvýšení specifičnosti média vůdči fekálním koliformům) média se používají při analýze vodních vzorků na celkové koliformy, fekálníl koliformy a E. coli. Pro potraviny a nápoje: M-TGE, HPC, M-Green YM a Orange sérové bujóny se používají v potravinářském a nápojovém průmyslu na kontrolu kvality finálních produktů (a kapaliny použivané při výrobě těchto produktů) pro detekci potenciálního zkažení organismů. Sojóvý bujón Trypticase, M-TGE, a HPC mohou být použity pro testování finálních produktů a procesních vod na celkové bakterie ve farmaceutickém a mikroelektronickém průmyslu. Pseudomonas a KF-streptokokový bujón jsou velmi selektivní média pro organismy z těchto rodů a jsou používány k monitorování vzorků, kde se musí předcházet kontaminaci těmito organismy.
  • 2 ml ampule jsou praktické, šetří čas při kultivaci mikroorganismů na membránových filtrech
  • připravené k použití, bez nutnosti dalšího ředění
  • doba použitelnosti do 1 roku, pokud skladujeme při 2 až 8 °C
  • splňují požadavky pro techniku standardních metod pro mebránové filtry (MF) při použití 2 ml ampulí (požadavky dle standardních metod pro stanovení vody a odpadní vod, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20 edice)