Tisk…
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001
1.99001.0001EA 2690 CZK
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Pufry Pufry pH
Pro kalibraci pH metrů.
  • praktický 30ml sáček - přesně na jedno použití - nehrozí riziko kontaminace
  • roztoky jsou vždy čerstvé a připravené k použití
  • certifikace SRM dle NIST a PTB
  • referenční teplota: +25 °C
  • přesnost: maximální odchylka: ±0,015 pH
Hodnota pH se měří kombinovanou skleněnou elektrodou po 5-bodové kalibraci podle DIN 19268 s referenčními tlumivými roztoky podle DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. a USP.