Tisk…
UV/Vis kalibrační standardy
Dodavatel: HELLMA
666F0-71 666F1-339 666F2-39 666F3-38 666F4-37 666S000 666R013 666F202-36 666F203-36 666S002 666F201-39 666S004 666R113 666F390-25 666F301-361 666F303-361 666S300 666S006 666F204-37 666F7W-323 666S005 666-S200
634-9692EA 2820 CZK
634-9692 634-9693 634-9694 634-9695 634-9696 634-9691 634-0999 HELL666F202-36 HELL666F203-36 HELL666S002 HELL666F201-39 HELL666S004 HELL666R113 HELL666F390-25 HELL666F301-361 HELL666F303-361 HELL666S300 HELL666S006 HELL666F204-37 HELL666F7W-323 HELL666S005 HELL666-S200
UV/Vis kalibrační standardy
Standardy Standardy pro referenční barvy a spektroskopii
Kalibrační standardy Hellma® vyhovují všem nezbytným standardům a předpisům a nabízejí tak nejvyšší kvalitu pro rekalibraci vašeho spektrometru.
  • Kalibrační certifikát DAkkS*
  • Záruka 30 let
  • Všechny sady včetně relevantní reference
  • Návazné na NIST nebo PTB
  • Úspora zdrojů a udržitelnost
  • Vyhovující
  • Výška středu: 8,5 až 20 mm
  • Vnější rozměr (V׊×H):45×12,5×12,5 mm
Kalibrační standardy Hellma® jsou 100% vyrobeny v Německu.
Vyhovuje: Kalibrační standardy Hellma® splňují specifikace řízení kvality. systémy a lékopisy (např. Ph. Eur. a USP) pro nejvyšší požadavky na kvalitu a mezinárodní srovnatelnost výsledků měření.
Kalibrační certifikát DAkkS*: Kalibrační standardy Hellma® jsou vyráběny v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, která je akreditována DAkkS* podle DIN EN ISO/IEC 17025 a jsou dodávány s kalibračním certifikátem DAkkS*.
Sledovatelnost: Všechny výsledky měření kalibračních standardů Hellma® lze vysledovat zpět ke kalibračním standardům měřeným NIST (Národní institut pro standardy a technologii pro fotometrickou přesnost) nebo PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit).
Úspora zdrojů a udržitelnost: Kalibrační standardy Hellma® lze snadno znovu používat roky a zůstat v provozu po dlouhou dobu. Není potřeba opakovaná, časově náročná příprava a výroba kalibračních roztoků, čímž se šetří zdroje, životní prostředí a rozpočet. Udržitelná a ekologická alternativa!
30letá záruka: Věříme v naši kvalitu a vy se můžete spolehnout na spolehlivé výsledky měření! Pokud budete pravidelně – alespoň každé dva roky – kalibrovat v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, získáte 30letou záruku výrobce na všechny kalibrační standardy Hellma®.
*) Poznámka: Kalibrační laboratoř akreditovaná DAkkS dle DIN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je platná pouze pro rozsah akreditace uvedený v příloze dokumentu D-K-18752-01-00.
Certifikace:
NIST SRM 1930, European Pharmacopoeia, USP 857.
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce: Sada je spolu s prázdným držákem dodávána v pevném přepravním kufříku.