Tisk…
Petriho misky, sterilní
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 8160 CZK
516-8021 516-8029 516-8032
Petriho misky, sterilní
Misky kultivační Misky Petriho
PS miska, celulózová podložka. Ideální pro mikrobiologické analýzy při provádění mebránové filtrace. Petriho misky s adsorbčními podložkami lze použít s bujónem nebo uživatelé mohou nalít agar do misek bez absorbčních podložek. Přijímají 47 mm membránové filtry.
  • ošetřeny gama zářením, tudíž žádná rezidua ethyleoxidu, která by bránila mikrobiálnímů růstu
  • snadné použití, lze otevřít jednou rukou, přesto pevné uzavření
  • šetří prostor na laboratorním stole nebo v inkubátoru díky snadno stohovatelné základně