Tisk…
VWR®, sady houbiček pro odběr vzorků povrchu
Dodavatel: VWR Chemicals
710-1020EA 21670 CZK
710-1020 300-0229 300-0230 300-0231 300-0232 300-0240
VWR®, sady houbiček pro odběr vzorků povrchu
Tampóny odběrové Tampóny pro odběr vzorků
Houby pro povrchové odběry ve dvou formách: Sterilní vzorkovací sáček se suchou houbou s popisovacím proužkem, obsahující suchou celulózovou houbu bez biocidů nebo sterilní vzorkovací vak s vlhkou houbou, s předem navlhčenou celulózovou houbou zatavenou fólií a 10 ml sterilního neutralizačního pufru.
  • Sterilizováno pomocí gama záření a nepropustných transportních vaků pro rychlé chlazení vzorků v chladničkách
  • Bezpečnostní vaky odolné proti propíchnutí eliminující ostré body, které mohou způsobit propíchnutí a/nebo oděrky
  • Větší povrch ve srovnání s běžnými odběrovými tampony
Tato souprava houbičky pro odběr vzorků povrchu je určena ke sběru a přepravě vzorků k detekci přítomnosti mikrobiologických kontaminací, jako jsou Listeria, Salmonella, E. colia další alimentární patogeny na téměř jakémkoli povrchu. Tyto sady jsou široce používány v potravinářském, lékařském, veřejném zdraví a kosmetickém průmyslu.
Certifikace: Požadavky HACCP, USDA, ACIA a CFIA.
Upozornení: Při všech odběrech by se měly používat rukavice.