Tisk…
VWR®, IPASEPT® 70 rengøringsopløsning
Dodavatel: VWR Chemicals
93002.1016EA 4430 CZK
93002.1016 93002.9010
VWR®, IPASEPT® 70 rengøringsopløsning
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% v/v s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% v/v, filtrovaný přes 0,20 µm filtr.
  • Plněno za podmínek GMP v čistých prostorách ISO třídy 7
  • Certifikát analýzy k dispozici pro každou šarži
Pro čištění povrchů sprejem, s ubrousky nebo bez nich. Také pro čištění rukou v rukavicích před vstupem do čistých prostor. Ideální pro stírání vstupů do kontrolovaného prostředí.