Tisk…
Granule absorpční
Dodavatel: Avantor
VWR®
332377CEA 4650 CZK
332377C
Granule absorpční
Absorpční materiály
These coarse granules are easy to use, and when applied to liquid spillages, will absorb up to 80% of their own weight.
  • Bulk density 50 g/100 ml
  • Rapid absorption of low viscosity liquids
  • Granular, size typically 1 to 3,15 mm, generates little dust
  • Sieve analysis (>1,00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3,15 mm) approx. 10%
Granulát je vhodný pro absorpci kyselin, zásad a dalších vodných roztoků a organických kapalin.
Upozornení: nelze absorbovat rtuť.