Tisk…
VWR®, Závaží kalibrační, sady, třída F2
Dodavatel: VWR Collection
611-8662EA 7540 CZK
611-8662 611-8663 611-8664 611-8665 611-8666 611-8667 611-8668 611-8669 611-8671 611-8672 611-8673 611-8674 611-8675 611-8676 611-8677 611-8679 611-8680 611-8681 611-8682 611-8692 611-8693 611-8694 611-8695 611-8696 611-8697 611-8698 611-8699 611-8701 611-8702 611-8703 611-8704 611-8705 611-8706 611-8707 611-8709 611-8710 611-8711 611-8712 611-4936 611-4937 611-4942 611-4943
VWR®, Závaží kalibrační, sady, třída F2
Závaží Závaží kalibrační
Nerezová ocel. Drátková závaží až do 500 mg ve slitině kobaltu.
  • Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1 g výše
  • Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
  • K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
Certifikace: V souladu s doporučením OILM R111.