Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměry vodotěsné
Dodavatel: VWR Collection
620-2092EA 1540 CZK
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Teploměry vodotěsné
Teploměry Teploměry digitální
Vodotěsný a nárazuvzdorný teploměr slouží jako bezpečná náhrada pro jakékoliv nebezpečné rtuťové zařízení. Čidlo je odolné proti většině chemikálií.
  • vodotěsná konstrukce umožňuje použití v laboratoři, výrobním závodě, ve vlhkém prostředí a v terénu
  • z paměti lze vyvolat minimální a maximální hodnoty
  • měření je aktualizováno každou sekundu
Čidlo z nerezové oceli (Dר: 203×3,5 mm)
Informace o dodávce: s čidlem, ochranným krytem, s baterií a certifikátem Traceable®.