Tisk…
VWR® Traceable® Ultra, Teploměry digitální, s dlouhým čidlem
Dodavatel: VWR Collection
620-2081EA 5610 CZK
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Teploměry digitální, s dlouhým čidlem
Teploměry Teploměry digitální
Teploměry jsou vhodné pro měření v lahvích, kyvetách, zkumavkách a kádinkách. Měří teplotu v potravinách, plynech, vzorcích, v činidlech, vodních lázních, pecích, inkubátorech a polotekutých materiálech. Dlouhé čidlo umožňuje uživateli provést měření v hluboké kádince při současném míchání. Nerezové čidlo (Ø: 3,5 mm).
  • čidlo je odolné vůči většině chemikálií
  • měření v °C je aktualizováno každou vteřinu
  • bezpečná konstrukce – téměř nezničitelná plastová a nerezová konstrukce
Hmotnost: < 28 g
Certifikace: Comply with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s baterií na 1 rok, s certifikátem Traceable® a plastovým krytem.