Tisk…
Sáčky odpadní, pro nebezpečný odpad, stolní
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
F131660000 F131660001
129-4922EA 1540 CZK
129-4922 BELAF131660001
Sáčky odpadní, pro nebezpečný odpad, stolní
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Tyto jasně červené, autoklávovatelné sáčky jsou ideálním řešením pro bezpečnou likvidaci použitých pipet, špiček a zkumavek.
Vyrobeno z polyethylenu s vysokou hustotou (HMHD).
  • Použití jako manipulátor s biologicky nebezpečným materiálem: Malá velikost umožňuje převrátit sáček přes ruku a bezpečně sbírat odpad
  • Autoklávovatelné párou při 121 °C
Pro úsporu místa v digestořích nebo na pracovních stolech je používejte se stolním držákem sáčků Poxygrid® (129-4948) a víkem.
Certifikace: splňuje požadavky norem ASTM 1709 a ASTM-1922 stanovující požadavky na pevnost a odolnost.