Robustní, ekonomické váhy, které jsou ideální pro vzdělávací zařízení a laboratorní použití. Řada, která sahá od jednoduchého vážení až po provoz s automatickou interní kalibrací a funkcí data/času podle GLP. Všechny modely mají horní pánev z nerezové oceli.
- Volitelné úrovně filtru a jednotky měření
- Volba jednoduchého LCD nebo velkého grafického displeje (G) s přidanou funkcí pro GLP a složení
Poznámka: váhy jsou nyní kvůli novým přepravním předpisům dodávány bez vnitřní baterie. K modelům označeným dvěma hvězdičkami ** lze zakoupit volitelnou dobíjecí baterii (611-8684).
Uživatel si může vybrat ze tří způsobů provední kalibrace u vah s vnitřní kalibrací (typové označení s písmenem 'i' na konci):
Váhy provedou kalibraci pomocí vnitřního závaží po stisku tlačítka CAL.
Váhy provedou automatickou kalibraci při změně okolní teploty a|/nebo po uplynutí nastaveného intrevalu (Incal+).
Uživatel má možnost volby provedení kalibrace s vnějším závažím.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informace pro objednávání: Podrobnosti o celé řadě příslušenství včetně tiskárny, softwaru, externí klávesnice a kabelu pro připojení k PC naleznete na webových stránkách nebo se obraťte na místní prodejní kancelář Avantor. Tyto váhy jsou k dispozici také s kalibračním certifikátem. Podrobnosti o této možnosti vám poskytne místní prodejní kancelář Avantor.
Informace o dodávce: Dodáno s plastovým ochranným krytem.
Upozornení: Tabletové systémy nejsou v současné době akreditované pro použití s úředně ověřenými vahami u výrobce.
Tabletové systémy nejsou vhodné pro modely LPxG (velký grafický displej precizních vah).
Modely s velkým grafickým displejem jsou značené G v názvu modelu. Podobné modely s W nebo C v názvu modelu mají tří-dveřové nebo kruhové čelní sklo, D značí dvojitou škálu a i značí vnitřní kalibraci. Modely FC jsou dodávány s kalibračním certifikátem z výroby. Podívejte se na vwr.com pro detaily o kompletní řadě modelů.