Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměry vpichové
Dodavatel: VWR Collection
620-2077EA 3170 CZK
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Teploměry vpichové
Teploměry Teploměry digitální
Bezpečné teploměry pro půdu, kyvety, zkumavky, potraviny, inkubátory, ropné produkty a prakticky všechny laboratorní testy. Měření je aktualizováno každou sekundu.
  • unikátní, plochý design, lehká konstrukce se zabudovaným klipem na kapsu, pro nošení v kapse košile
  • tlačítko 'HOLD' pro podržení hodnoty na displeji pro následné prohlédnutí, další tlačítko pro přepnutí mezi jednotkami (°C/°F)
  • paměť zaznamenává maximum a minimum, které lze kdykoliv z paměti vyvolat
Čidlo z nerezové oceli (Dר: 89×3,5 mm).
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
Certifikace: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s ochranným pouzdrem, s baterií, čidlem a certifikátem Traceable®.