Tisk…
VWR® Traceable®, Digital Dial Thermometers
Dodavatel: VWR Collection
620-2082EA 2460 CZK
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Digital Dial Thermometers
Teploměry Teploměry digitální
Teploměry jsou bezpečnější než rtuťové teploměry. Hladké čidlo u modelu 620-2024 je díky ostré špičce vhodné pro slizké a viskózní roztoky nebo pro polotekuté materiály.
  • hodnoty jsou přeměřovány každou vteřinu
  • jasný a extra velký LCD panel pro snadné odečítání hodnot
  • 620-2082 je na konci čidla vybaven přídavnou kovovou destičkou (Ø: 12,7 mm), která je vhodná pro měření povrchů
Čidlo z nerezové oceli (Dר: 133×3,8 mm).
Informace o dodávce: s baterií a s certifikátem Traceable.