Tisk…
2,2'-Bithiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
402690025 402690200
ACRO402690025EA 1060 CZK
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Vzorec: C₈H₆S₂
Bod tání: 30…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005414
CAS číslo: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)