Tisk…
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
196924-25G 196924-5G
SIAL196924-25GEA 3630 CZK
SIAL196924-25G SIAL196924-5G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₄H₇N₃S
MW: 129,19 g/mol
MDL Number: MFCD00003111
CAS číslo: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4