2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
196924-25G
196924-5G
SIAL196924-25GEA
3630
CZK
SIAL196924-25G
SIAL196924-5G
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
Vzorec:
C₄H₇N₃S MW: 129,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003111 CAS číslo: 14068-53-2 EINECS: 237-921-4 |