Tisk…
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L06116.03 L06116.06
L06116.03EA 817 CZK
L06116.03 L06116.06
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole
Purity: 97% CAS No.: 39222-73-6 Molecular Formula: C6H11N3S Formula Weight: 157.24 Melting Point: 181-185° Beilstein Reference: 119853
Vzorec: C₆H₁₁N₃S
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040403
CAS číslo: 39222-73-6
EINECS: 254-364-2