Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
196967-25G 196967-5G 196967-1G
SIAL196967-25GEA 12450 CZK
SIAL196967-25G SIAL196967-5G SIAL196967-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
MDL Number: MFCD00003109
CAS číslo: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2