Tisk…
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115310250 115311000 115310050
ACRO115310250EA 1290 CZK
ACRO115310250 ACRO115311000 ACRO115310050
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₂H₂N₂S₃
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003103
CAS číslo: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %