1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20842.03
B20842.06
B20842.03EA
2940
CZK
B20842.03
B20842.06
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4100-13-4
Molecular Formula: C3H2N2O2S
Formula Weight: 130.12
Melting Point: 227-228°
Beilstein Reference: 113707
Vzorec:
C₃H₂N₂O₂S Bod tání: 227…228 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052099 CAS číslo: 4100-13-4 |