Tisk…
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 1770 CZK
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₂Cl₂N₂S
Bod varu: 165…167 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799286
CAS číslo: 2254-88-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %