Tisk…
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
258903-10G 258903-50G
SIAL258903-10GEA 1030 CZK
SIAL258903-10G SIAL258903-50G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Vzorec: C₂Cl₂N₂S
MW: 155,01 g/mol
MDL Number: MFCD00010072
CAS číslo: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III