Tisk…
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11738.09 A11738.18 A11738.30
A11738.09EA 1180 CZK
A11738.09 A11738.18 A11738.30
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Purity: 99% CAS No.: 5728-20-1 Molecular Formula: C2Cl2N2S Formula Weight: 155.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5620 Boiling Point: 157-159° Beilstein Reference: 606585 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010072
Vzorec: C₂Cl₂N₂S
MW: 155,01 g/mol
Bod varu: 157…159 °C
Hustota: 1,644
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010072
CAS číslo: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III